5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L10164.14 L10164.06
L10164.14EA 121 EUR
L10164.14 L10164.06
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol ≥98%
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 1125-78-6 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 275-276° Beilstein Reference: 1101302 MDL No.: MFCD00001738
Formule: C₁₀H₁₂O
Kookpunt: 275…276 °C
Smeltpunt: 60…63 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001738
CAS nummer: 1125-78-6
EINECS: 214-410-4