3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L06121.03
L06121.06
L06121.03EA
20.2
EUR
L06121.03
L06121.06
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine ≥98%
3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Purity: 98%
CAS No.: 17284-97-8
Molecular Formula: C4H5ClN4
Formula Weight: 144.56
Melting Point: 134-140°
Beilstein Reference: 125591
Formule:
C₄H₅ClN₄ Smeltpunt: 134…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051740 CAS nummer: 17284-97-8 |