2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H54503.03
H54503.06
H54503.14
H54503.03EA
73.4
EUR
H54503.03
H54503.06
H54503.14
2-Bromo-4-methylpyrimidine ≥97%
2-Bromo-4-methylpyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 130645-48-6
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 45-50°
MDL No.: MFCD04037883
Formule:
C₅H₅ClN₂ Smeltpunt: 45…50 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04037883 CAS nummer: 130645-48-6 |