2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50229.03 H50229.MD H50229.06
H50229.03EA 207 EUR
H50229.03 H50229.MD H50229.06
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Purity: 97% CAS No.: 2675-89-0 Molecular Formula: C4H8ClNO Formula Weight: 121.57 Refractive Index: 1.4790 Boiling Point: 98-100°/11mm MDL No.: MFCD00039360
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121.57 g/mol
Kookpunt: 98…100 °C (11 mmHg)
Dichtheid: 1.182
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039360
CAS nummer: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4