Potassium ethyl malonate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A10720.14 A10720.22 A10720.36
A10720.14EA 50 EUR
A10720.14 A10720.22 A10720.36
Potassium ethyl malonate ≥98%
Potassium ethyl malonate
Formule: C₅H₇KO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035603
CAS nummer: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7