N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11465.03
L11465.06
L11465.03EA
43.4
EUR
L11465.03
L11465.06
N-(2-Pyridyl)thiourea ≥98%
N-(2-Pyridyl)thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 14294-11-2
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Odour: Odourless
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 117849
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041227
Formule:
C₆H₇N₃S Smeltpunt: 146…149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041227 CAS nummer: 14294-11-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |