N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L01284.06
L01284.03
L01284.06EA
234
EUR
L01284.06
L01284.03
N-(3-Pyridyl)thiourea ≥98%
N-(3-Pyridyl)thiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 30162-37-9
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 472146
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014635
Formule:
C₆H₇N₃S Smeltpunt: 158…162 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014635 CAS nummer: 30162-37-9 EINECS: 250-075-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |