Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
314791000 314795000
ACRO314791000EA 179 EUR
ACRO314791000 ACRO314795000
Tris(2-aminoethyl)amine 96%
Tris(2-aminoethyl)amine
Formule: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
Kookpunt: 265 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 0.977 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008177
CAS nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %