Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
B21789.06EA 30.4 EUR
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
Tris(2-aminoethyl)amine 97%
Tris(2-aminoethyl)amine
Purity: 97% CAS No.: 4097-89-6 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4969 Odour: Amine-like pH: 11.9 Boiling Point: 102°/0.05mm Beilstein Reference: 1739626 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008177
Formule: C₆H₁₈N₄
Kookpunt: 102 °C (0,05 mmHg)
Dichtheid: 0,978
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008177
CAS nummer: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ADR: 8,II