Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dibenzyl diazene-1,2-dicarboxylate
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 53.3 EUR
L19347.06 L19347.14
Dibenzyl azodicarboxylate 96%
Dibenzyl azodicarboxylate
Formule: C₁₆H₁₄N₂O₄
MW: 298.3 g/mol
Smeltpunt: 43…47 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016737
CAS nummer: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0