4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
235260010 235260050
ACRO235260010EA 51.6 EUR
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hydroxy-2(5H)-furanone 95%
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Formule: C₄H₄O₃
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052187
CAS nummer: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %