Dimethylphenylsilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 766-77-8
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -124°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 2204906
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008257
Formule:
C₈H₁₂Si Kookpunt: 156…157 °C Smeltpunt: –124 °C Dichtheid: 0,879 Vlampunt: 35 °C (95 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008257 CAS nummer: 766-77-8 EINECS: 212-170-5 ADR: 3,III |