Potassium heptafluorotantalate ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
43733.09
43733.30
43733.18
43733.09EA
109
EUR
43733.09
43733.30
43733.18
Potassium heptafluorotantalate ≥99.99% (metals basis)
Potassium heptafluorotantalate
Purity: 99.99%
CAS No.: 16924-00-8
Molecular Formula: K2TaF7
Formula Weight: 392.14
Physical Form: Powder
Density: 4.560
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042369
Formule:
F₇K₂Ta Dichtheid: 4,560 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042369 CAS nummer: 16924-00-8 EINECS: 240-986-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III |