Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4,4'-Thiodiphenol
L04308.22 L04308.36
L04308.22EA 48.5 EUR
L04308.22 L04308.36
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide ≥98%
Bis(4-hydroxyphenyl)sulphide
Purity: 98+% CAS No.: 2664-63-3 Molecular Formula: C12H10O2S Formula Weight: 218.27 Melting Point: 151-155° Beilstein Reference: 2050739 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002349
Formule: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218.28 g/mol
Smeltpunt: 151…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002349
CAS nummer: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
UN: 3261
ADR: 8 II