(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A16770.03 A16770.06 A16770.14
A16770.03EA 40.8 EUR
A16770.03 A16770.06 A16770.14
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Purity: 99% CAS No.: 102029-44-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 4782551
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Smeltpunt: 86…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010846
CAS nummer: 102029-44-7