(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
A18236.06 A18236.14
A18236.06EA 108 EUR
A18236.06 A18236.14
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥99%
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Purity: 99% CAS No.: 90719-32-7 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 87-89° Beilstein Reference: 3649667
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
Smeltpunt: 87…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064496
CAS nummer: 90719-32-7