Calix[4]arene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
290190010
290190050
ACRO290190010EA
84
EUR
ACRO290190010
ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Formule:
C₂₈H₂₄O₄ Smeltpunt: 315…318 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00233673 CAS nummer: 74568-07-3 |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |