Calix[4]arene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
B21320.03
B21320.06
B21320.03EA
114
EUR
B21320.03
B21320.06
Calix[4]arene ≥98%
Calix[4]arene
Purity: 98%
CAS No.: 74568-07-3
Molecular Formula: C28H24O4
Formula Weight: 424.50
Melting Point: 315-318°
MDL No.: MFCD00143912
Formule:
C₂₈H₂₄O₄ Smeltpunt: 315…318 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00233673 CAS nummer: 74568-07-3 |