Calix[6]arene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21608.03 B21608.06 B21608.14
B21608.03EA 64 EUR
B21608.03 B21608.06 B21608.14
Calix[6]arene ≥98%
Calix[6]arene
Purity: 98% CAS No.: 96107-95-8 Molecular Formula: C42H36O6 Formula Weight: 636.74 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00143083
Formule: C₄₂H₃₆O₆
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143083
CAS nummer: 96107-95-8