Calix[8]arene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21666.03 B21666.06 B21666.14
B21666.03EA 61.3 EUR
B21666.03 B21666.06 B21666.14
Calix[8]arene ≥97%
Calix[8]arene
Purity: 97% CAS No.: 82452-93-5 Molecular Formula: C56H48O8 Formula Weight: 848.99 Melting Point: 450° MDL No.: MFCD00143914
Formule: C₅₆H₄₈O₈
Smeltpunt: >450 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143914
CAS nummer: 82452-93-5