4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21515.06
B21515.14
B21515.06EA
53.5
EUR
B21515.06
B21515.14
4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Formule:
C₄₄H₅₆O₄ Smeltpunt: 339…344 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00066280 CAS nummer: 60705-62-6 |