4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L14473.03 L14473.06 L14473.14
L14473.03EA 27 EUR
L14473.03 L14473.06 L14473.14
4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
4-tert-Butylcalix[6]arene
Purity: 96% CAS No.: 78092-53-2 Molecular Formula: C66H84O6 Formula Weight: 973.40 Melting Point: 377-381° Beilstein Reference: 2611918
Formule: C₆₆H₈₄O₆
Smeltpunt: 377…381 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075464
CAS nummer: 78092-53-2