4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B21443.03
B21443.06
B21443.14
B21443.03EA
21.1
EUR
B21443.03
B21443.06
B21443.14
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
4-tert-Butylcalix[8]arene
Purity: 96%
CAS No.: 68971-82-4
Molecular Formula: C88H112O8
Formula Weight: 1297.87
Melting Point: 411-412°
Beilstein Reference: 2612052
Formule:
C₈₈H₁₁₂O₈ Smeltpunt: 411…412 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075392 CAS nummer: 68971-82-4 |