(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
8.15057.0001 8.15057.0005
8.15057.0001EA 0 EUR
8.15057.0001 8.15057.0005
(±)-1-Phenylethanol-[D9] (98% D) for NMR spectroscopy
(±)-1-Phenylethanol-[D9]
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 19547-01-4
UN: 2937
ADR: 6.1,III