Plantengroeikasten, serie KBWF
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIND9020-0337EA 28710 EUR
BIND9020-0337 BIND9020-0336
Plantengroeikasten, serie KBWF
Testkamers Plantengroeikasten
De KBWF-serie plantengroeikamers zijn precieze eenheden voor plantenteelt onder de meest actuele werkomstandigheden met optimale klimatologische omstandigheden. Ze bieden een perfecte simulatie van een breed scala aan groeiomgevingen, de perfecte interactie tussen warmte of koude, vochtigheid en licht. Het ontwerp omvat daglichtcassettes met variabele positie met elk vijf daglicht luminescentiebuizen. Eenheden zelftest voor uitgebreide statusanalyse.
The electronically controlled APT.line™ preheating chamber technology ensures precise and constant control for any climatic conditions. Models have adjustable fan speed, an inner glass door, access port with silicone plug Ø 30 mm on the left hand side. The considerable variety of programming capabilities means that all parameters for natural conditions, such as temperature, humidity, and light, can be simulated perfectly. Units feature an independent adjustable temperature safety device class 3.1 with a visual and audible alarm, which saves the samples and the incubator and a colour screen controller with 25 storable programs each with 100 sections for a maximum of 500 program segments. Integrated electronic chart recorder with a variety of options for graphic display of process parameters and a real time clock.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have a tight-sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met twee roestvrijstalen rekken en Binder-testcertificaat. Kalibratie en validatie zijn mogelijk; ga voor meer informatie naar www.vwr.com of neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor.