ESD-veiligheidsschoenen, met veters, Motion Style, 6998
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6998.8/43 6998.8/36 6998.8/37 6998.8/38 6998.8/39 6998.8/40 6998.8/41 6998.8/42 6998.8/44 6998.8/45 6998.8/46 6998.8/47 6998.8/48 6989.8/36 6989.8/37 6989.8/38 6989.8/42 6989.8/43 6989.8/39 6989.8/40 6989.8/41 6989.8/44 6989.8/45 6989.8/46 6989.8/47 6989.8/48 6989.8/49 6989.8/50
UVEX6998.8/43EA 125 EUR
UVEX6998.8/43 UVEX6998.8/36 UVEX6998.8/37 UVEX6998.8/38 UVEX6998.8/39 UVEX6998.8/40 UVEX6998.8/41 UVEX6998.8/42 UVEX6998.8/44 UVEX6998.8/45 UVEX6998.8/46 UVEX6998.8/47 UVEX6998.8/48 114-5535 114-5536 114-5537 114-5541 114-5542 114-5538 114-5539 114-5540 114-5543 114-5544 114-5545 114-5546 114-5547 114-5548 114-5549
ESD-veiligheidsschoenen, met veters, Motion Style, 6998
Schoenen en laarzen
Ultralight, perforated ESD safety shoe made from breathable high-tech microvelour, soft padded collar and tongue, breathable distance mesh and an extremely flexible dual density PUR sole (slip-, abrasion- and cut-resistant, resistant to oil and petrol and withstands brief exposure to heat of approx. 120 °C). Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones or phthalates.
  • Climazone met zeer ademende voering en buitenmaterialen
  • Stalen neusbeschermer (200 J)
  • Anti-twist hielbescherming voor betere stabiliteit en bescherming tegen enkelverdraaiing
  • 3D-hydroflex®-inlegzool met schuim voor uitzonderlijke schokabsorptie in de hiel en onder de voorvoet
  • Comfortabele verwijderbare inlegzool, antistatisch, met een vochtregulerend systeem
  • Uiterst flexibele, lichtgewicht PUR-buitenzool die schuur-, snij- en slipbestendig is
  • Voldoet aan ESD-voorwaarden: aardingsweerstand <35 megaohm
Suitable for people allergic to chrome.
Kleur: Zwart/grijs of Zwart/rood.
Certificaten: EN 61340 (ESD); DGUV112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC