VWR® Micro Star 12, Microcentrifuge
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
521-1651EA 1020 EUR
521-1651
VWR® Micro Star 12, Microcentrifuge
Centrifuge Microcentrifuges
Veilige en eenvoudig te gebruiken centrifuge, die optimale prestaties levert in een compacte eenheid.
  • Compact ontwerp met kleine voetafdruk
  • Snelle acceleratie en vertraging samen met stille werkingseigenschappen
  • Alarmen voor te hoge snelheid en oververhitting
  • Autoclaveerbare rotor voor 12×1,5/2,0 ml buizen, inclusief bioveiligheidsrotordeksel
Alle bedrijfsparameters, inclusief toerental, RCF en resterende tijd, worden digitaal ingesteld en weergegeven. Het heeft een automatische dekselontgrendeling, puls-spinfunctie voor snel, gemakkelijk snel centrifugeren en een uniek intern luchtstroomontwerp om de opwarming van monsters te verminderen.
Bestelinformatie: Geleverd met vaste hoek rotor voor microbuisjes en adapters voor PCR-buisjes van 0,2 ml (set van 12).