8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Leverancier: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 0 EUR
479-1200 479-1067
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Capsuleer- en decapsuleertangen
Deze capper/decapper maakt ergonomische handmatige verwerking van een volledig rek Matrix® of Nunc™ Cryobank of Bank-It™ buizen in minder dan een minuut mogelijk. Ontworpen om buizen te cappen met het optimale koppel om de integriteit van het monster te behouden en monsterverlies tijdens opslag te voorkomen.
  • Bediening met tuimelschakelaar
  • Grote uitwerpbalk maakt het gemakkelijk om gebruikte doppen weg te gooien en te vervangen
Snelheid: 4 seconden om 8 tubes te sluiten/dedoppen
B×D×H: 50,8×95×251 mm
Gewicht: 0,44 kg
Voeding: ingang 100 - 240