Cuvetten voor eenmalig gebruik
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 20.3 EUR
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Cuvetten voor eenmalig gebruik
Cuvetten Cuvetten voor spectrofotometers
Cuvetten voor eenmalig gebruik vervaardigd van optisch polystyreen (PS) of van PMMA met een transmissiewaarde van 70% bij 300 nm.
  • 44,5 to 45 mm height