VWR®, Tuniek met kraag, polyethyleen/katoen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1855EA 55 EUR
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Tuniek met kraag, polyethyleen/katoen
Werkkleding
Deze functionele tuniek met reverskraag is gemaakt van 65% polyester en 35% katoen. De tuniek is het meest geschikt voor gebruik in medische omgevingen, met name in de medische zorg.
  • Twee zijzakken (waarvan één met een extra klein zakje) en één borstzak
  • Verborgen drukknoopsluiting met vijf drukknopen
  • Met zijsplitten voor verbeterd draagcomfort
  • Wasbaar op 95 °C, geschikt voor industrieel wassen
Kleur: wit
Dichtheid: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificaten: Goedgekeurd in overeenstemming met Oeko-Tex®-norm 100.