VWR®, Tunieken zonder kraag, voor vrouwen, polyethyleen/katoen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1860EA 50.6 EUR
113-1860 113-1859 113-1858 113-1857 113-1856 113-1863 113-1861 113-1864 113-1865 113-1862
VWR®, Tunieken zonder kraag, voor vrouwen, polyethyleen/katoen
Werkkleding
Deze damestunieken zonder kraag zijn gemaakt van 65% polyester en 35% katoen. De tunieken zijn geschikt voor gebruik in medische omgevingen, met name in de medische zorg.
  • Twee zijzakken en eendelige borstzak
  • Verborgen sluiting met 5 drukknopen
  • Getailleerd dankzij figuurnaden voor en achter
  • Wasbaar op 95 °C, geschikt voor industrieel wassen
Kleur: wit
Dichtheid: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificaten: Goedgekeurd in overeenstemming met Oeko-Tex®-norm 100.