VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1944EA 58.6 EUR
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Werkkleding
Deze broek die is vervaardigd van 65% polyester en 35% katoen, en voldoen aan de HACCP-vereisten en zijn daarom geschikt voor voedselverwerkende bedrijven. De broek is ideaal in combinatie met de HACCP-laboratoriumjas van VWR®.
  • Met twee zijzakken en twee achterzakken, alle bedekt met een klep
  • Elastische tailleband met knoopsluiting
  • De broek voor mannen heeft tevens riemlussen
Dichtheid: 215 g/m²
Kleur: wit
DIN 10524
Certificaten: DIN 10524.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Kledingstuk toepassing Food Food
Risk area
Geslacht Voor vrouwen Voor mannen
Sleeve or leg length Long Long
Sluitingstype Met knoppen Met knoppen
Stof 65% polyester and 35% cotton 65% polyester and 35% cotton
Gewicht 215 g/m² 215 g/m²