Voedselthermometers HACCP, testo 103 en testo 104
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0563.0104 0560.0103
620-1883EA 102 EUR
620-1883 620-1882
Voedselthermometers HACCP, testo 103 en testo 104
Thermometers Digitale thermometers
Both thermometers are designed for checks in the food industry. They provide handy support when carrying out monitoring measurements. 620-1883 has automatic 'HOLD' and maximum/minimum display.
  • Handig en klein, past in elke broekzak: 115 mm (620-1882)
  • 620-1883 kan onder de kraan worden schoongespoeld (IP 65)
  • Robuuste sondes en gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Eenregelig LCD-scherm met automatische uitschakelfunctie
  • Fabriekskalibratieprotocol voor één punt bij 35 °C
Inklapbare NTC-sonde.
Conform HACCP en EN 13485
Certificaten: Compliant with HACCP and EN 13485.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable