Iron, powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
A10411.0IEA 182 EUR
A10411.0I A10411.30 A10411.0B
Iron, powder
Iron
Formule: Fe
Kookpunt: 3000 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1536 °C
Dichtheid: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010999
CAS nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III