Tris(2-methylphenyl)phosphine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
MB00147.1 MB00147EA MB00147EE
MAYBMB00147.1EA 0 EUR
MAYBMB00147.1 MAYBMB00147EA MAYBMB00147EE
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Tris(2-methylphenyl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
Kookpunt: 187…192 °C (0,05 mmHg)
Smeltpunt: 125,5 °C
MDL Nummer: MFCD00008514
CAS nummer: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9