Isoniazid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BTB00366.1 BTB00366.10
MAYBBTB00366.1EA 0 EUR
MAYBBTB00366.1 MAYBBTB00366.10
Isoniazid
Isoniazid
Formule: C₆H₇N₃O
Smeltpunt: 169…172 °C
Dichtheid: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006426
CAS nummer: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205