2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L02727.09
L02727.18
L02727.09EA
58.8
EUR
L02727.09
L02727.18
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide ≥99%
2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Purity: 99%
CAS No.: 1131-01-7
Molecular Formula: C10H12ClNO
Formula Weight: 197.67
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 781309
Formule:
C₁₀H₁₂ClNO Smeltpunt: 143…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000926 CAS nummer: 1131-01-7 EINECS: 214-460-7 |