Isoquinoline-5-amine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L01223.03
L01223.06
L01223.14
L01223.03EA
28.2
EUR
L01223.03
L01223.06
L01223.14
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Purity: 99%
CAS No.: 1125-60-6
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 126-131°
Beilstein Reference: 114465
Formule:
C₉H₈N₂ Smeltpunt: 126…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006907 CAS nummer: 1125-60-6 EINECS: 214-408-3 |