3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A11638.06
A11638.14
A11638.22
A11638.06EA
54.6
EUR
A11638.06
A11638.14
A11638.22
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1078-61-1
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2213449
Formule:
C₉H₁₀O₄ Smeltpunt: 136…140 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002776 CAS nummer: 1078-61-1 EINECS: 214-083-8 |