2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19960.03
L19960.06
L19960.03EA
62.2
EUR
L19960.03
L19960.06
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 162101-31-7
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Beilstein Reference: 9192698
MDL No.: MFCD04039323
Formule:
C₇H₈BFO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04039323 CAS nummer: 162101-31-7 |