3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
L19773.03EA
62.8
EUR
L19773.03
L19773.06
L19773.MD
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid ≥97%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 737000-76-9
Molecular Formula: C7H7BF2O3
Formula Weight: 187.94
Melting Point: 112-115°
MDL No.: MFCD03095353
Formule:
C₇H₇BF₂O₃ Smeltpunt: 112…115 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095353 CAS nummer: 737000-76-9 |