3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H26185.03
H26185.06
H26185.03EA
17.5
EUR
H26185.03
H26185.06
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 161712-75-0
Molecular Formula: C9H8F2O2
Formula Weight: 186.16
Melting Point: 49-53°
MDL No.: MFCD00799520
Formule:
C₉H₈F₂O₂ Smeltpunt: 49…53 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00799520 CAS nummer: 161712-75-0 |