2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
H54504.06 H54504.14
H54504.06EA 60.2 EUR
H54504.06 H54504.14
2-(4-Nitrophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 100-27-6 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 59-62° Boiling Point: 177°/16mm MDL No.: MFCD00010202
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Kookpunt: 177 °C (16 mmHg)
Smeltpunt: 59…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010202
CAS nummer: 100-27-6
EINECS: 202-835-8