Hydrogeenchloride 4 M 1,4-dioxane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
A16935.JVEA 330 EUR
A16935.JV A16935.JT A16935.JQ
Hydrogeenchloride 4 M 1,4-dioxane 99%
Hydrogeenchloride
Purity: 99% CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: ClH Formula Weight: 36.46 Flash Point: 17°(63°F) MDL No.: MFCD00011324
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Dichtheid: 1.05
Vlampunt: 17 °C (63 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II