2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L02693.06 L02693.14
L02693.06EA 35 EUR
L02693.06 L02693.14
2,5-Dibromo-3-methylthiophene ≥98%
2,5-Dibromo-3-methylthiophene
Purity: 98% CAS No.: 13191-36-1 Molecular Formula: C5H4Br2S Formula Weight: 255.97 Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 226-230° MDL No.: MFCD00015470
Formule: C₅H₄Br₂S
Kookpunt: 226…230 °C
Dichtheid: 1,972
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015470
CAS nummer: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4