Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
B21521.14 B21521.22
B21521.14EA 36.7 EUR
B21521.14 B21521.22
Ethyl-3-hydroxybutyrate ≥98%
Ethyl-3-hydroxybutyrate
Purity: 98+% CAS No.: 5405-41-4 Molecular Formula: C6H12O3 Formula Weight: 132.16 Flash Point: 64°(148°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 169-171° Beilstein Reference: 1446190 MDL No.: MFCD00004545
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Kookpunt: 169…171 °C
Dichtheid: 1.013
Vlampunt: 64 °C (148 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004545
CAS nummer: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2