3,5-Xylylacetonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L10170.09 L10170.04
L10170.09EA 238 EUR
L10170.09 L10170.04
3,5-Xylylacetonitrile ≥98%
3,5-Xylylacetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 39101-54-7 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.20 Melting Point: 42-45° Boiling Point: 170°/20mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00060304
Formule: C₁₀H₁₁N
Kookpunt: 170 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060304
CAS nummer: 39101-54-7
EINECS: 254-292-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III