Diuron (N-(3,4-dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea) ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 330-54-1
Molecular Formula: C9H10Cl2N2O
Formula Weight: 233.10
Odour: Odourless
Melting Point: 157-160°
Boiling Point: 180-190° dec.
Beilstein Reference: 2215168
Merck Reference: 14,3382
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00018136
Formule:
C₉H₁₀Cl₂N₂O Kookpunt: 180…190 °C (ontbinding) Smeltpunt: 157…160 °C Dichtheid: 1,48 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00018136 CAS nummer: 330-54-1 EINECS: 206-354-4 ADR: 9,III Merck Index: 14,3382 |