2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B23132.06
B23132.14
B23132.06EA
29.3
EUR
B23132.06
B23132.14
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile ≥97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 75279-56-0
Molecular Formula: C8H5ClFN
Formula Weight: 169.59
Melting Point: 67-69°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00236029
Formule:
C₈H₅ClFN Smeltpunt: 67…69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236029 CAS nummer: 75279-56-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |