3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H31756.03
H31756.06
H31756.03EA
56.1
EUR
H31756.03
H31756.06
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 351-52-0
Molecular Formula: C8H8ClFO
Formula Weight: 174.60
Melting Point: 35-39°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04973773
Formule:
C₈H₈ClFO Smeltpunt: 35…39 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973773 CAS nummer: 351-52-0 UN: 3261 ADR: 8,II |